Få mere at vide
Methylenediurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N''-Methylenebisurea |
| Mængde | 6 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N4O2/c4-2(8)6-1-7-3(5)9/h1H2,(H3,4,6,8)(H3,5,7,9) |
| Formel vægt | 132.0647 |