Få mere at vide
Methylenediphosphonic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15884731
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
15884731 1 g
1 options
Artikelnummer. 15884731 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8411240001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 1984-15-2
Smeltepunkt 200°C to 205°C
MDL nummer MFCD00002139
Mængde 1 g
Synonym Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid, Methylenediphosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 176