Få mere at vide
Methylendiphosphonsyre, 98+%
Artikelnummer. 11462547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462547 25 g 25g
11442547 1 g 1g
11452547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14803.14
 Begrænset vare
På lager
Methylendiphosphonsyre, >-99%, CH6O6P2, CAS-nummer-1984-15-2, acido medronico, methylendiphosphonsyre, acide medronique, acidum medronicum, fosfonsyre, methylenebis, methylenfosfonsyre, methylendifosfonat, mdp-bracco, metanedifosfonsyre, medronsyre, 25g, 1708494 CAS: 1984-15-2 | CH4Na2O6P2 | 219,96 g/mol
Methylendiphosphonsyre bruges som et radioaktivt billeddannende middel, som primært bruges til skeletscintigrafi. På grund af dets absorption af en række tumorer er det nyttigt til påvisning af neoplasmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylendiphosphonsyre anvendes som et radioaktivt billeddannende middel, der primært anvendes til skeletscintigrafi. På grund af dets absorption af en række tumorer er det nyttigt til påvisning af neoplasmer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol. Lidt opløseligt i vandfri ethanol. Uopløseligt i methylenchlorid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1984-15-2
Molekylær formel CH4Na2O6P2
Molekylvægt (g/mol) 219.96
MDL nummer MFCD00002139
InChI nøgle RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
PubChem CID 16124
ChEBI CHEBI:43945
IUPAC navn phosphonomethylphosphonsyre
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylenediphosphonic acid
Smeltepunkt 202°C to 204°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1708494
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,5792
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethylsulfoxide and methanol. Slightly soluble in anhydrous ethanol. Insoluble in methylene chloride.
Formel vægt 176
Procent renhed ≥99%