Få mere at vide
Methylendiphosphonsyre, 98+%
Beskrivelse
Methylendiphosphonsyre bruges som et radioaktivt billeddannende middel, som primært bruges til skeletscintigrafi. På grund af dets absorption af en række tumorer er det nyttigt til påvisning af neoplasmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylendiphosphonsyre anvendes som et radioaktivt billeddannende middel, der primært anvendes til skeletscintigrafi. På grund af dets absorption af en række tumorer er det nyttigt til påvisning af neoplasmer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol. Lidt opløseligt i vandfri ethanol. Uopløseligt i methylenchlorid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Ukompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylenediphosphonic acid |
| Smeltepunkt | 202 °C til 204 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1708494 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5792 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol. Let opløselig i vandfri ethanol. Uopløseligt i methylenchlorid. |
| Formel vægt | 176 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methylenediphosphonic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Medronic acid