Få mere at vide
Methylendiphosphonsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15264684 5 g Glasflaske 5g
10562231 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15264684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215070050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1984-15-2
Molekylær formel CH6O6P2
Molekylvægt (g/mol) 176.00
MDL nummer MFCD00002139
InChI nøgle MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
PubChem CID 16124
ChEBI CHEBI:43945
SMIL OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylenediphosphonic Acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 200,0 °C til 204,0 °C
Farve Blå
Kogepunkt 82,0 °C (6,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2[P(O)(OH)2]2
Mængde 5 g
FN nummer 3261
Beilstein 01,IV,3071
Merck Index 15,5863
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
IUPAC navn phosphonomethylphosphonsyre
Formel vægt 176
Procent renhed 98%
Fysisk form Moist Crystals or Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylenediphosphonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.