Få mere at vide
Methylendiformamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431127 5 g 5g
11421127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24116.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6921-98-8 | C3H6N2O2 | 102.093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-98-8
Molekylær formel C3H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 102.093
MDL nummer MFCD00021038
InChI nøgle QPJQPYQZFKFTHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenediformamide, n,n'-methylenebisformamide, n,n'-methylenediformamide, methylenebisformamide, formamide, n,n'-methylenebis, n-formamidomethyl formamide, n,n'-methylenebis formamide, methylene-bis-formamide, n,n-methylenebisformamide, acmc-1b7ve
PubChem CID 81339
IUPAC navn N-(formamidomethyl)formamid
SMIL C(NC=O)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylenediformamide
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 5 g
Beilstein 1811705
Formel vægt 102.09
Procent renhed 97%