Få mere at vide
Methylendiamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476807
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476807 100 mg
30474583 1 g
30473096 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM260227100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57166-92-4
Molekylær formel C H6 N2 . 2[H Cl]
Molekylvægt (g/mol) 118.99
Synonym Methylenediamine Bishydrochloride, Diaminomethane Dihydrochloride
IUPAC navn metanediamin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.NCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylenediamine Dihydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/CH6N2.2ClH/c2-1-3;;/h1-3H2;2*1H