Få mere at vide
Methylencyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10783764
Brand: Thermo Scientific Acros 325510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1192-37-6 | C7H12 | 96.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-37-6
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.17
MDL nummer MFCD00001661
InChI nøgle YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
PubChem CID 14502
IUPAC navn methylidencyclohexan
SMIL C=C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylenecyclohexane
Farve Farveløs
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 102.0°C to 103.0°C
Flammepunkt −006°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(=CH2)
Brydningsindeks 1.4465 to 1.4505
Mængde 5 g
Beilstein 05, 69
Specifik vægtfylde 0.8
Formel vægt 96.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylenecyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.