Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylenecyclohexane |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Kogepunkt | 102,0 °C til 103,0 °C |
| Flammepunkt | −006 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H10(=CH2) |
| Brydningsindeks | 1,4465 til 1,4505 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methylenecyclohexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.