Få mere at vide
Methylenbis(thioeddikesyre), 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403677 5 g 5g
11413677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18154.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2068-24-8
Molekylær formel C5H8O4S2
Molekylvægt (g/mol) 196.235
MDL nummer MFCD00021766
InChI nøgle CZEVAMMETWVBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenedithiodiacetic acid, methylenebisthioglycolic acid, acetic acid, 2,2'-methylenebis thio bis, acetic acid, methylenedithio di, 2,2'-methylenebis thio diacetic acid, methylenebis-thioglycollic acid, 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetic acid, 2-carboxymethyl thio methyl thio acetic acid, carboxymethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 74949
IUPAC navn 2-(carboxymethylsulfanylmethylsulfanyl)eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)SCSCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylenebis(thioacetic acid)
Smeltepunkt 127°C to 129°C
Mængde 5 g
Formel vægt 196.24
Procent renhed ≥97%