Få mere at vide
Methylenebis(phosphonic Dichloride), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylenebis(phosphonic Dichloride) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl4O2P2/c2-8(3,6)1-9(4,5)7/h1H2 |
| Formel vægt | 247.8284 |