Få mere at vide
Methylenanilin, Trimer, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447995 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11447995 100 g
1 options
Artikelnummer. 11447995 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521696880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyleneaniline, Trimer
CAS 100-62-9
Molekylær formel C7H7N
Mængde 100 g
Synonym n-methyleneaniline, benzenamine, n-methylene, methylenanilin, n-methylene aniline, n-methylideneaniline, methanimine, n-phenyl, benzenamine,n-methylene, methyleneaniline,trimer
InChI nøgle VULHYRAYXYTONQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-phenylmethanimine
Molekylvægt (g/mol) 105.14
PubChem CID 66014
Formel vægt 315.42