Få mere at vide
R&D Systems™ α,β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
Artikelnummer. 18084552
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18084552 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18084552 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3209/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2427.97 DKK
    2186.10 DKK / 10mg
    Spare 241.87 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective P2 agonist
P2-purinoceptor agonist. Also shown to inhibit adenylate cyclase (Ki = 0.5 mM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
CAS 1343364-54-4
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C11H15N5Na3O12P3
Formel vægt 571.15
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 571.155
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.