Få mere at vide
Methylen Violet 3RAX (~90%), TRC
Artikelnummer. 30476809
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476809 1 g
30466293 5 g
30474977 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2367551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4569-86-2
Molekylær formel C22H23N4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 378.9
Synonym 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium Chloride, C.I. 50206, Diethylsafranin, 3-Amino-7-diethylamino-5-phenylphenazinium Chloride
IUPAC navn 3-amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-iumchlorid
SMIL CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC(N)=CC=C4N=C2C=C1)CC.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Violet 3RAX
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
Formel vægt 378.16