Få mere at vide
Methylene green, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437992 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11437992 25 g
11427992 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437992 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215264425
Kemiske identifikatorer
CAS 2679-01-8
Molekylær formel C16H17ClN4O2S
Molekylvægt (g/mol) 364.85
InChI nøgle YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52020, 3, 7-Bis(Dimethylamino)-4-Nitro-Phenothiazin-5-Ium Chloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene green
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(N(C)C)=C(C3=[S+]C2=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 3,7-bis(dimethylamino)-4-nitro-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium chloride
PubChem CID 639658
Formel vægt 364.86
Farve Sort
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver