Få mere at vide
Methylene green, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427992 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11427992 5 g
11437992 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427992 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215264405
Kemiske identifikatorer
CAS 2679-01-8
Molekylær formel C16H17ClN4O2S
Molekylvægt (g/mol) 364.85
InChI nøgle YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52020, 3, 7-Bis(Dimethylamino)-4-Nitro-Phenothiazin-5-Ium Chloride
ChEBI CHEBI:87675
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene green
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C(=C3S2)[N+](=O)[O-].[Cl-]
IUPAC navn [7-(dimethylamino)-4-nitrophenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid
PubChem CID 75889
Formel vægt 364.86
Farve Sort
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver