Få mere at vide
Methylen-d2 chlorid, CDN
Artikelnummer. 30313922
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313922 10 g
30313158 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30313922 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND005310G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Molekylær formel C 2H2 Cl2
Mængde 10 g
Synonym Dichloromethane-d2
InChI formel InChI=1 S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMIL [2 H]C([2 H])(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(dideuterio)metan
Molekylvægt (g/mol) 86.94
Formel vægt 85,9659 g/mol
Procent renhed 99,8 atom % D, min 98% kemisk renhed