Få mere at vide
Methylenchlorid (pentenkonserveringsmiddel), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10512965
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512965 4 L Glasflaske 4 L
1 options
Artikelnummer. 10512965 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP11864
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-04-2027
Dette opløsningsmiddel anvendes ofte i automatiserede synteseprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Chloride
Smeltepunkt -97 °C
Navn note Penten-konserveringsmiddel
Absorbans 1 maks. ved 233 nm, 0,12 maks. ved 240 nm, 0,01 maks. ved 254 nm
CAS 110-83-8, 513-35-9, 67-56-1, 75-09-2
Farve Farveløs
Tæthed 1.33g/cm³
Mængde 4 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4230 (ved 25 °C)
Rester efter fordampning 1 ppm maks.
Analyseprocentområde ≥99.9 %
Titrerbar syre 0,0003mEq/g maks.
Molekylær formel C6H10
Damptryk 20 mmHg ved 3502 °C
FN nummer 1593
Vand 25 ppm maks.
Merck Index 15, 6135
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
Kogepunkt 39 °C
InChI nøgle HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC=CC1
IUPAC navn cyclohexen
Molekylvægt (g/mol) 82.146
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
Formel vægt 84.93
Procent renhed ≥99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.