Få mere at vide
Methylenchlorid-d2, TRC
Artikelnummer. 30465941
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30465941 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30465941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM304097100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Molekylær formel C 2H2 Cl2
Mængde 100 mg
Synonym Dichloromethane D2, Methylene chloride D2, Dichloromethane-d2, Dichlorodideuteriomethane, Dichlorodideuteromethane, Dideuteriodichloromethane, Dideuteriomethylene chloride, Dideuterodichloromethane, Methylene chloride-d2, Methylene-d2 chloride, Methylene-d2 dichloride, d2-Methylene chloride, Methane-d2','dichloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), Dichloromethane-d2
InChI formel InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMIL [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(dideuterio)metan
Molekylvægt (g/mol) 86.94
Formel vægt 85.9659