Få mere at vide
Methylenchlorid≥ 99,8% stabiliseret, ChromAR™ til HPLC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538724
Skift visning
:
2.5 L
Artikelnummer.
15538724 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15538724 Leverandør Macron Fine Chemicals Leverandørnr. 671425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til højtydende væskekromatografi
  • Ultraviolet absorption (1,00 cm celle vs. vand):
    • 235 nm≤ 0,5
    • 240 nm≤ 0,2
    • 250 nm≤ 0,07
    • 260 nm≤ 0,01
    • UV-afskæring≤ 229 nm
Tekniske data
CAS 75-09-2
Mængde 2.5 L
Rester efter fordampning ≤ 0.0005%
Analyseprocentområde ≥ 99.8%
Titrerbar syre ≤ 0.0005 meq/g
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000881
FN nummer 1593
Vand ≤ 0.02%
Synonym Dichloromethane
Kogepunkt 39.8°C (1013 hPa)
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P281-Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.