Få mere at vide
Methylenblåt trihydrat, zinkfrit, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436451 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11436451 5 g
1 options
Artikelnummer. 11436451 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219399805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
An ethidium bromide alternative for the visualization of nucleic acids in gels.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
Navn note Et ethidiumbromid-alternativ til visualisering af nukleinsyrer i geler
CAS 61-73-4
Molekylær formel C16H18ClN3S
Synonym Methylthionine chloride, C.I. 52015
Farve Dark Blue
Mængde 5 g
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formel vægt 373.9
Grad Not Available