Få mere at vide
Methylenblå-trihydrat
Artikelnummer. 15433529
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433529 250 g 250g
15413529 25 g 25g
15423529 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60823.30
 Begrænset vare
På lager
Følsom farvning for RNA og ribonuklease | CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373,90 g/mol
Methylenblåt trihydrat finder mange anvendelser i biologi og kemi. Det fungerer som en GCS-hæmmer, biologisk farvning og redoxindikator. Det hæmmer dannelsen af tau-filamenter. Yderligere rapporteres det at binde til M2-undertypen af muskarine receptorer i rottehjertemyocytter og således udvise antimuskarine virkninger på IK, ACh og ICa. Det hæmmer også endotelafhængig afslapning af isolerede blodkar.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylenblåt trihydrat finder mange anvendelser i biologi og kemi. Det fungerer som en GCS-hæmmer, biologisk farvning og redoxindikator. Det hæmmer dannelsen af tau-filamenter. Yderligere rapporteres det at binde til M2-undertypen af muskarine receptorer i rottehjertemyocytter og således udvise antimuskarine virkninger på IK, ACh og ICa. Det hæmmer også endotelafhængig afslapning af isolerede blodkar.
Opløselighed
Opløselig i vand, alkohol og chloroform. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7220-79-3
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 373.90
MDL nummer MFCD00150008
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015; Basic Blue 9
PubChem CID 104827
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;trihydrat
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue trihydrate
Lugt Lugtfri
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og kloroform; Uopløselig i æteren.
Mængde 250 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 373,90 (319,86 Vandfri)