Få mere at vide
Methylenblåt trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423529
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Artikelnummer. 15423529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60823.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Følsom farvning for RNA og ribonuklease
Methylenblåt trihydrat finder mange anvendelser i biologi og kemi. Det fungerer som en GCS-hæmmer, biologisk farvning og redoxindikator. Det hæmmer dannelsen af tau-filamenter. Yderligere rapporteres det at binde til M2-undertypen af muskarine receptorer i rottehjertemyocytter og således udvise antimuskarine virkninger på IK, ACh og ICa. Det hæmmer også endotelafhængig afslapning af isolerede blodkar.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylenblåt trihydrat finder mange anvendelser i biologi og kemi. Det fungerer som en GCS-hæmmer, biologisk farvning og redoxindikator. Det hæmmer dannelsen af tau-filamenter. Yderligere rapporteres det at binde til M2-undertypen af muskarine receptorer i rottehjertemyocytter og således udvise antimuskarine virkninger på IK, ACh og ICa. Det hæmmer også endotelafhængig afslapning af isolerede blodkar.
Opløselighed
Opløselig i vand, alkohol og chloroform. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7220-79-3
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 373.90
MDL nummer MFCD00150008
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015; Basic Blue 9
PubChem CID 104827
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;trihydrat
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue trihydrate
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform; Insoluble in ether.
Formel vægt 373.90 (319.86 Anhydrous)
Lugt Odorless
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methylene blue trihydrate