Learn More
Methylenblå-trihydrat
Description
Methylenblåt trihydrat finder mange anvendelser i biologi og kemi. Det fungerer som en GCS-hæmmer, biologisk farvning og redoxindikator. Det hæmmer dannelsen af tau-filamenter. Yderligere rapporteres det at binde til M2-undertypen af muskarine receptorer i rottehjertemyocytter og således udvise antimuskarine virkninger på IK, ACh og ICa. Det hæmmer også endotelafhængig afslapning af isolerede blodkar.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylenblåt trihydrat finder mange anvendelser i biologi og kemi. Det fungerer som en GCS-hæmmer, biologisk farvning og redoxindikator. Det hæmmer dannelsen af tau-filamenter. Yderligere rapporteres det at binde til M2-undertypen af muskarine receptorer i rottehjertemyocytter og således udvise antimuskarine virkninger på IK, ACh og ICa. Det hæmmer også endotelafhængig afslapning af isolerede blodkar.
Opløselighed
Opløselig i vand, alkohol og chloroform. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methylene Blue trihydrate |
| Lugt | Lugtfri |
| Beilstein | 3599847 |
| Merck Index | 14,6060 |
| Farve | Grøn |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol og kloroform; Uopløselig i æteren. |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Formel vægt | 373,90 (319,86 Vandfri) |
Safety and Handling
- Methylene Blue trihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate