Få mere at vide
Methylenblå, trihydrat, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446451 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11446451 100 g
1 options
Artikelnummer. 11446451 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219399880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methylene blue, trihydrate
CAS 61-73-4
Molekylær formel C16H18ClN3S
Synonym Methylthionine chloride, C.I. 53015
Farve Grøn
Mængde 100 g
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Krystallinsk pulver
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formel vægt 373.9
Grad Molekylær biologi
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methylene Blue Trihydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methylene blue