Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt trihydrat, 95%, ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylene Blue trihydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C til 110,0 °C |
| Navn note | 95% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 15% maks. (105 °C) |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Beilstein | 27, 393 |
| Merck Index | 15, 6132 |
| Farve | Grøn |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methylene Blue trihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate