Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt trihydrat, 95%, ren
Artikelnummer. 10173030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173030 100 g Glasflaske 100g
10695172 250 g Glasflaske 250g
10175253 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173030 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 126751000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7220-79-3
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 373.90
MDL nummer MFCD00150008
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
PubChem CID 104827
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue trihydrate
Smeltepunkt 100,0 °C til 110,0 °C
Navn note 95%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 15% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 95%
Beilstein 27, 393
Merck Index 15, 6132
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og kloroform, uopløselig i ether
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver med metalglans
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;trihydrat
Formel vægt 373.89
Procent renhed 95%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue