Få mere at vide
Methylene Blue, Redox Indicator, Solid, C.I.52015, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10102010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10102010 25 g 25g
10010270 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10102010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4870/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7220-79-3
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 373.90
MDL nummer MFCD00150008
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 104827
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;trihydrate
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Tekniske data
Smeltepunkt 100°C
Formel vægt 373.89g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Green
pH 3 to 4.5
Mængde 25 g
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue