Få mere at vide
Methylene Blue, Pure, Solution 0.015%, Redox Indicator, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0°C |
| Kogepunkt | 100°C |
| MDL nummer | 12111 |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Farve | Blue |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |