Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblå, rent, certificeret, restvand
Artikelnummer. 10237273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10237273 500 g Glasflaske 500g
10455081 25 g Glasflaske 25g
10175693 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237273 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 414245000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Methylen Blue, C16H24ClN3O3S, CAS Number-7220-79-3, Basic Blue 9, 25g, 1,21 til 1,7, Damptryk: Negligible, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Green, 13 (Air - 1.0), 82% min., 200-515-2, 319.85, Pure, Advarsel, GHS H Udsagn: Skadelig hvis den sluges. | CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7220-79-3
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 373.90
MDL nummer MFCD00150008
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
Smeltepunkt 190,0 °C
Absorptionsforhold 1,21 til 1,7
Farvestofindhold 82% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 663 til 667 nm
Emballage Glasflaske
Damptryk Damptryk: Ubetydeligt
Beilstein 27, V,19, 259
Tæthed 13 (Air = 1.0)
Merck Index 15, 6132
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: i methanol: 430 g/L
Mængde 500 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 319.85
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue