Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt hydrat, ren
Artikelnummer. p-4509624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10045700
Brand: Thermo Scientific Chemicals 414251000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122965-43-9
Molekylær formel C16H18ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 319.85
MDL nummer MFCD00150006
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue hydrate
Smeltepunkt 100.0°C to 110.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;hydrat
Formel vægt 319.85
Tab ved tørring 22% max.
Procent renhed ≥70% (TiCl3-titration)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenothiazin-5-ium,3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, hydrate, Methylene Blue