Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt hydrat, ren
Artikelnummer. 10045700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10045700 100 g Glasflaske 100g
10740102 500 g Glasflaske 500g
11936931 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045700 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 414251000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122965-43-9
Molekylær formel C16H18ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 319.85
MDL nummer MFCD00150006
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue hydrate
Smeltepunkt 100,0 °C til 110,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 22% maks.
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol
Mængde 100 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;hydrat
Formel vægt 319.85
Procent renhed ≥70% (TiCl3-titrering)
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenothiazin-5-ium,3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, hydrate, Methylene Blue