Få mere at vide
Methylene Blue Hydrate, Analytical Grade, Penta Chemicals
Artikelnummer. 30020446
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Artikelnummer. Mængde
30020446 250 g
30020524 100 g
2 options
Artikelnummer. 30020446
Brand: PENTA CHEMICALS 2158030250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Topkvalitetskemikalier til laboratorier, skoler, hospitaler, forskningsinstitutter og store produktionsanlæg.
Om os
Virksomheden PENTA blev etableret i 1990 under handelsnavnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Helt fra begyndelsen har vi været en udelukkende tjekkisk virksomhed, som ledes af Švec-familien, herunder selskabets grundlægger Petr Švec.
Vi er specialiseret i fremstilling og distribution af rene laboratorie-, farmaceutiske og specialkemikalier, som vi markedsfører under handelsnavnet Penta. Vi fremstiller og leverer en bred vifte af organiske og uorganiske kemikalier, i store mængder, med en kvalitet, der spænder fra teknisk, til ren, til AG og ACS.
Høj kvalitet og fleksibilitet
Takket være den høje kvalitet af vores produkter og vores evne til at opfylde specifikke kundekrav, er vi blandt de førende leverandører af kvalificerede kemikalier på hjemmemarkedet, og på det seneste har vi også udvidet til det globale marked.
Vi fremstiller kemikalierne i vores eget moderne kompleks, som opfylder de strengeste kvalitets- og sikkerhedskriterier. Vores store lagerfaciliteter, herunder to automatiserede lagre, gør os i stand til at imødekomme kundernes krav. Vi pakker produkterne i overensstemmelse med alle lovkrav, og kan på forespørgsel levere dem til kunden ved hjælp af vores egen ADR-transport.
Miljøansvar
Vores prioritet er at levere den maksimale kvalitet af kemikalier, pålidelighed og miljøbevidsthed. Vores indsats bevises af mange priser og certifikater, bl.a ISO 9001, ISO 14001 og Responsible Care-certifikatet for ansvarlig virksomhed i den kemiske industri.
Kemiske identifikatorer
CAS 122965-43-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue Hydrate
Procent renhed ≥95%
Grad Analyser
Emballage Glaskrukke
Farve Mørkegrøn
Mængde 250 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methylene Blue hydrate