Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt hydrat, 96+%, biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10741891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10741891 100 g Glasflaske 100g
10004053 1 kg Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10741891 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.28 DKK
    536.65 DKK / 100g
    Spare 59.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122965-43-9
Molekylær formel C16H18ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 319.85
MDL nummer MFCD00150006
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;hydrat
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue hydrate
Smeltepunkt 100,0 °C til 110,0 °C
Farvestofindhold 96,0 til 103,0% (på tørret stof)
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 8,0% til 22,0% (105 °C)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 96+%
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 319.85
Procent renhed ≥96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue hydrate, Methylene blue