Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblå, høj renhed, biologisk farve
Artikelnummer. 11463697
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11463697
Brand: Thermo Scientific Chemicals A18174.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Methylenblåt bruges som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. Wrights plet og Jenners plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det fungerer som en fotosensibilisator, der bruges til at generere singlet oxygen for at lave organiske peroxider ved en Diels-Alder-reaktion. Det bruges også i sulfidanalysen. Det spiller en vigtig rolle i akvakultur at behandle svampeinfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylenblåt bruges som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. ′Wrights plet og Jenners ′plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det fungerer som en fotosensibilisator, der bruges til at generere singlet oxygen for at lave organiske peroxider ved en Diels-Alder-reaktion. Det bruges også i sulfidanalysen. Det spiller en vigtig rolle i akvakultur at behandle svampeinfektioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, eddikesyre, glycerol og chloroform. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122965-43-9
Molekylær formel C16H18ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 319.85
MDL nummer MFCD00150006
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9; C.I. 52015
PubChem CID 16211647
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;hydrat
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
Navn note biological stain
Renhedsgrad noter High purity
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether.
Formel vægt 319.86 (Anhydrous)
Mængde 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue, high purity, biological stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methylene Blue