Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblå, høj renhed, biologisk farve
Artikelnummer. 11453697
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453697 100 g 100g
11443697 25 g 25g
11463697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453697 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18174.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.70 DKK
    486.65 DKK / 100g
    Spare 110.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319,85 g/mol
Methylenblåt bruges som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. Wrights plet og Jenners plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det fungerer som en fotosensibilisator, der bruges til at generere singlet oxygen for at lave organiske peroxider ved en Diels-Alder-reaktion. Det bruges også i sulfidanalysen. Det spiller en vigtig rolle i akvakultur at behandle svampeinfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylenblåt bruges som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. ′Wrights plet og Jenners ′plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det fungerer som en fotosensibilisator, der bruges til at generere singlet oxygen for at lave organiske peroxider ved en Diels-Alder-reaktion. Det bruges også i sulfidanalysen. Det spiller en vigtig rolle i akvakultur at behandle svampeinfektioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, eddikesyre, glycerol og chloroform. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122965-43-9
Molekylær formel C16H18ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 319.85
MDL nummer MFCD00150006
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9; C.I. 52015
PubChem CID 16211647
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;hydrat
SMIL [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
Smeltepunkt ∼180 °C (dekomponering)
Navn note Biologisk plet
Renhedsgrad noter Høj renhed
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, eddikesyre, glycerol og kloroform. Uopløselig i æteren.
Mængde 100 g
Formel vægt 319,86 (Vandfri)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue, high purity, biological stain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue