Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblå, høj renhed, biologisk farve
Beskrivelse
Methylenblåt bruges som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. Wrights plet og Jenners plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det fungerer som en fotosensibilisator, der bruges til at generere singlet oxygen for at lave organiske peroxider ved en Diels-Alder-reaktion. Det bruges også i sulfidanalysen. Det spiller en vigtig rolle i akvakultur at behandle svampeinfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylenblåt bruges som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. ′Wrights plet og Jenners ′plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det fungerer som en fotosensibilisator, der bruges til at generere singlet oxygen for at lave organiske peroxider ved en Diels-Alder-reaktion. Det bruges også i sulfidanalysen. Det spiller en vigtig rolle i akvakultur at behandle svampeinfektioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, eddikesyre, glycerol og chloroform. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylene Blue |
| Smeltepunkt | ∼180 °C (dekomponering) |
| Navn note | Biologisk plet |
| Renhedsgrad noter | Høj renhed |
| Beilstein | 3599847 |
| Merck Index | 14,6060 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, eddikesyre, glycerol og kloroform. Uopløselig i æteren. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 319,86 (Vandfri) |
Sikkerhed og håndtering
- Methylene Blue, high purity, biological stain
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue hydrate