Få mere at vide
Methylene Blue, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10307033
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10307033 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10307033 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP117100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
Smeltepunkt 190°C
CAS 7220-79-3
Ekstinktionskoefficient 2000g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
MDL nummer MFCD00150008
Merck Index 15, 6132
Opløselighedsinformation Solubility in water: slight
Identifikation Pass Test
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Lambda Max 660 to 664nm
Formel vægt 373.9
Tab ved tørring 8.0 to 18.0%
Emballage Glass Bottle
Damptryk Vapor Pressure: Negligible
Oplysninger om nedbrydning 190°C
Tæthed 1.230g/cm³
Farveindeks nr. 52015
Farve Green
pH 3 to 4.5
Mængde 100 g
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /