Få mere at vide
Methylene Blue, Extra Pure, SLR, C.I.52015, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10439180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10439180 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10439180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4850/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 100°C
CAS 7220-79-3
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
MDL nummer MFCD00150008
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Formel vægt 373.89g/mol
Emballage Glaskrukke
Farve Grøn
pH 3 to 4.5
Mængde 100 g
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue