Få mere at vide
Methylene Blue (C.I. 52015), Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylene blue (C.I. 52015) |
| Smeltepunkt | 190°C (dec.) (lit.) |
| MDL nummer | MFCD00012111 |
| Synonym | Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride, Methylene Blue trihydrate |
| Mængde | 100 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.9 |
| Grad | Research |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methylene blue (C.I. 52015) Reag. Ph Eur
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Methylthioninium chloride