Få mere at vide
Methylene Blue, Biological Stain, C.I.52015, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10539000 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10539000 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/P206/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C
CAS 61-73-4
Molekylær formel C16H18ClN3S
MDL nummer 12111
InChI nøgle CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formel vægt 319.85g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Green
pH 3 to 4.5
Mængde 25 g
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /