missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylenblå, BAGER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™

Artikelnummer. p-5391573 Shop alle J.T.Baker produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15578814

Brand: Avantor J.T.Baker Q47303

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug

Identificadores de productos químicos

CAS 7220-79-3
Molekylær formel C16H24ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 373.90
MDL nummer MFCD00150008
InChI nøgle XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015
PubChem CID 104827
SMIL O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid;trihydrat
Formel vægt 373.91
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene blue
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methylene blue
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado