Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt, 1% w/v aq. soln.
Artikelnummer. p-4408661
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11305597
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042771.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S
Methylenblåt, 1% w/v vandig opløsning anvendes som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. Wrights plet og Jenners plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det bruges også i sulfidanalysen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
CAS 122965-43-9, 7732-18-5
Analyseprocentområde 1% w/v aqueous solution
Molekylær formel C16H18ClN3S
MDL nummer MFCD00012111
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone.
Formel vægt 319.86
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate: 1.0%; Water: 99%
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Mængde 100 ml
Fysisk form Væske