Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt, 1% w/v aq. soln.
Description
Methylenblåt, 1% w/v vandig opløsning anvendes som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. Wrights plet og Jenners plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det bruges også i sulfidanalysen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Methylene Blue |
| CAS | 122965-43-9, 7732-18-5 |
| Analyseprocentområde | 1% med vandløsning |
| Molekylær formel | C16H18ClN3S |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| MDL nummer | MFCD00012111 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol, kloroform, glaseddikesyre og glycerol. Let blandbar med pyridin. Ublandelig med ethylether, xylen, oleinsyre, ethanol og acetone. |
| Mængde | 500 ml |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 319.86 |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.