Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylenblåt, 1% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11305597
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305597 100 ml 100ml
11306159 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305597 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042771.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S
Methylenblåt, 1% w/v vandig opløsning anvendes som farvestof i forskellige farvningsprocedurer, dvs. Wrights plet og Jenners plet. Det fungerer også som en indikator og medicin. Yderligere bruges det til at undersøge RNA og DNA under mikroskopet eller i en gel. Det er meget udbredt som redoxindikator i analytisk kemi. Det bruges også i sulfidanalysen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene Blue
CAS 122965-43-9, 7732-18-5
Analyseprocentområde 1% med vandløsning
Molekylær formel C16H18ClN3S
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
MDL nummer MFCD00012111
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, kloroform, glaseddikesyre og glycerol. Let blandbar med pyridin. Ublandelig med ethylether, xylen, oleinsyre, ethanol og acetone.
Mængde 100 ml
Fysisk form Væske
Formel vægt 319.86
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate: 1.0%; Water: 99%