Få mere at vide
Methylene bis-(Chlorosulfate) (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylene bis-(Chlorosulfate) |
| CAS | 92975-18-3 |
| Molekylær formel | CH2 Cl2 O6 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | S,S-Methylene Chlorosulfuric Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl2O6S2/c2-10(4,5)8-1-9-11(3,6)7/h1H2 |
| SMIL | ClS(=O)(=O)OCOS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | bis(chlorosulfonyloxy)methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.06 |
| Formel vægt | 243.867 |