Få mere at vide
Methyl-6-morpholinonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427802
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10427802 1 g 1g
10294524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10427802 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17522DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 132546-81-7
Molekylær formel C11H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD03783347
InChI nøgle FFBPRHFKXVNLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1by02, methyl 6-morpholin-4-ylnicotinate, methyl6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl-nicotinate, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776466
IUPAC navn methyl-6-morpholin-4-ylpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle6-morpholinonicotinate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.24
Procent renhed 97%