Få mere at vide
Methyle6-(diethylamino)nikotinat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622025
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10622025 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10269542 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07007CB
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-37-2
Molekylær formel C11H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 208.261
MDL nummer MFCD05664431
InChI nøgle MYJCIGZNMMQDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-diethylamino nicotinate, methyl 6-diethylamino pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794746
IUPAC navn methyl-6-(diethylamino)pyridin-3-carboxylat
SMIL CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-(diethylamino)nicotinate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.26
Procent renhed 95%