Få mere at vide
Methyl-6-(1-pyrrolidinyl)nikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10337074
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10337074 5 g 5g
10055262 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10337074 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07009DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 210963-94-3
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.245
MDL nummer MFCD05664433
InChI nøgle OWOKTZZFJFFUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-pyrrolidinonicotinate, methyl 6-1-pyrrolidinyl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1cher, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinoate, methyl 6-pyrrolidin-1-ylnicotinate, methyl 6-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate;ethyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794748
IUPAC navn methyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N2CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%