Få mere at vide
Methyl-5-methyl-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113264
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10113264 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10422DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle5-methyl-3-isoxazolecarboxylate
CAS 19788-35-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H7NO3
MDL nummer MFCD00015895
Mængde 1 g
Synonym methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
InChI nøgle MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=NOC(C)=C1
IUPAC navn methyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 141.13
PubChem CID 88245
Formel vægt 141.13
Procent renhed 97%